Learn More
2,6-Difluornitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3770926
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
19064-24-5
C6H3F2NO2
159.09
MFCD00192035
SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
87922
1,3-Difluor-2-Nitrobenzol
C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
19064-24-5
C6H3F2NO2
159.09
MFCD00192035
SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
87922
1,3-Difluor-2-Nitrobenzol
C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Chemischer Name oder Material 2, 6-Difluoronitrobenzene
Dichte 1.5030g/mL
Siedepunkt 91.0°C to 92.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3NO2
Menge 1 g
Relative Dichte 1.503
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Difluoronitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.