Learn More
2,6-Difluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757699
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
28177-48-2
C6H4F2O
130.1
MFCD00002158
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
94392
2,6-difluorphenol
C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
28177-48-2
C6H4F2O
130.1
MFCD00002158
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
94392
2,6-difluorphenol
C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Difluorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 59°C to 61°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3OH
Menge 5 g
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Difluorophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Difluorophenol