Learn More
2,6-Difluorophenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluorophenylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 1380918-98-8 |
Dichte | 1.006 |
Summenformel | C6H3BrF2Zn |
MDL-Nummer | MFCD09801448 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Synonym | 2,6-difluorophenylzinc bromide, bromo 2,6-difluorophenyl zinc, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 2,6-difluorophenylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,6-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran |
Mostrar más |