Learn More
2,6-Dimethoxy-1,4-Benzochinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10284651 5 g Glasflasche 5 Gramm
10143481 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10284651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 331230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-55-2
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00016368
InChI-Schlüssel OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethoxy-1, 4-benzoquinone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 253.0°C to 257.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 3246
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver