Learn More
2,6-Dimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,6-Dimethylaniline degradation by Fenton process has been studied in depth for the purpose of learning more about the reactions involved in the oxidation of 2,6-dimethylaniline under various reaction conditions. Using a previously developed gas chromatographic-mass spectrometric assay, hemoglobin adducts of 2,6-dimethylaniline were detected covalently bound to rat hemoglobin after administration of either 2,6-dimethylaniline or lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Der Abbau von 2,6-Dimethylanilin durch Fenton-Reaktion wurde eingehend untersucht, um mehr über die Reaktionen zu erfahren, die an der Oxidation von 2,6-Dimethylanilin unter verschiedenen Reaktionsbedingungen beteiligt sind. Mit einem zuvor entwickelten Gaschromatographie-Massenspektronomie-Assay wurden Hämoglobinaddukte von 2,6-Dimethylanilin kovalent an Rattenhämoglobin gebunden nach Verabreichung von entweder 2,6-Dimethylanilin oder Lidocain nachgewiesen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethoxyaniline |
Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
Geruch | Characteristic |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 153.18 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only