Learn More
2,6-Dimethoxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114385
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1466-76-8
C9H10O4
182.18
MFCD00002437
MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
15109
2,6-dimethoxybenzoic acid
COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
1466-76-8
C9H10O4
182.18
MFCD00002437
MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
15109
2,6-dimethoxybenzoic acid
COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethoxybenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187°C to 190°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 388
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,35 wt% (25 c). Other solubilities: 0.29 wt% in benzene (25 c),3.64 wt% in chloroform (25 c)
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.