missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dimethyl-3,5-heptandion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689858
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
18362-64-6
C9H16O2
156.225
MFCD00015040
CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
87597
2,6-Dimethylhexan-3,5-Dion
CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
18362-64-6
C9H16O2
156.225
MFCD00015040
CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
87597
2,6-Dimethylhexan-3,5-Dion
CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethyl-3, 5-heptanedione
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4586g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCOCH2COCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 156.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'