Learn More
2,6-Dimethyl-9H-fluoren-9-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethyl-9H-fluoren-9-one |
| CAS | 21436-48-6 |
| Summenformel | C15H12O |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12O/c1-9-4-6-12-13(7-9)11-5-3-10(2)8-14(11)15(12)16/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2c(c1)C(=O)c3ccc(C)cc23 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.26 |
| Formelmasse | 208.0888 |