Learn More
2,6-Dimethylaniline, TRC
Artikelnummer. 17904205
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17904205 10 g 10 Gramm
17944305 100 g 100 Gramm
17983315 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17904205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46219510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-62-7
Summenformel C8 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
IUPAC-Name 2,6-dimethylaniline
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylaniline
Menge 10 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formelmasse 121.0891
Reinheit (%) >95%