Learn More
2,6-Dimethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027675
28.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100379-00-8
C8H11BO2
149.98
MFCD01009693
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
583322
(2,6-dimethylphenyl)boronic acid
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100379-00-8
C8H11BO2
149.98
MFCD01009693
ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
583322
(2,6-dimethylphenyl)boronic acid
CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
It is used as a reagent for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, Pd-catalyzed homocouplings, Rhodium(I)-catalyzed 1,4-addition reactions. It is used in the preparation of protein kinase inhibitors, G Protein-Coupled Receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz für Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kopplungsreaktionen, Pd-katalysierte Homokopplung und Rhodium(I)-katalysierte 1,4-Additionsreaktionen verwendet. Es wird zur Herstellung von Proteinkinase-Inhibitoren, dem G Protein-gekoppelten Rezeptor, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 120°C to 126°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 97%