Learn More
2,6-Dimethylbenzonitril, 99 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylbenzonitrile |
Schmelzpunkt | 88.0°C to 92.0°C |
Menge | 5 g |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Formelmasse | 131.18 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,6-Dimethylbenzonitrile
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.