Learn More
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Formelmasse | 163.24 |
Menge | 25 g |