missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dimethylphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024572
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19241-16-8
C9H9NS
163.238
MFCD00038715
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
87976
2-isothiocyanat-1,3-dimethylbenzol
CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19241-16-8
C9H9NS
163.238
MFCD00038715
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
87976
2-isothiocyanat-1,3-dimethylbenzol
CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S

2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,6-Dimethylphenylisocyanat wurde bei der Herstellung von derivatisierten β-Cyclodextrinen verwendet, die als chirale stationäre Phase in der Flüssigkeitschromatographie mit normaler Phase verwendet werden, Tris(2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium(VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.

Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.085
Siedepunkt 247°C
Menge 5 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.625
UN-Nummer UN2922
Beilstein 637195
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'