Learn More
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424057
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424057 5 g 5 Gramm
11434057 25 g 25 Gramm
11444057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19480.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 19241-16-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethylphenylisocyanat wurde bei der Herstellung von derivatisierten β-Cyclodextrinen verwendet, die als chirale stationäre Phase in der Flüssigkeitschromatographie mit normaler Phase verwendet werden, Tris(2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium(VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-16-8
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
MDL-Nummer MFCD00038715
InChI-Schlüssel UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87976
IUPAC-Name 2-isothiocyanat-1,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.085
Menge 5 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.625
UN-Nummer UN2922
Beilstein 637195
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Siedepunkt 247°C
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 98%