Learn More
2,6-Dimethylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide |
CAS | 21450-64-6 |
Summenformel | C8H9BrMg |
MDL-Nummer | MFCD00192083 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent |
InChI-Schlüssel | BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CC1=CC=CC(C)=C1[Mg]Br |