Learn More
2,6-Dimethylpyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697400
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
1122-43-6
C7H9NO
123.16
MFCD00228692
AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
70732
2,6-Dimethylpyridin-3-ol
CC1=CC=C(O)C(C)=N1
1122-43-6
C7H9NO
123.16
MFCD00228692
AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
70732
2,6-Dimethylpyridin-3-ol
CC1=CC=C(O)C(C)=N1
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 97%