Learn More
2,6-Dinitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-120474
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
606-22-4
C6H5N3O4
183.12
QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
69070
2,6-Dinitroanilin
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
606-22-4
C6H5N3O4
183.12
QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
69070
2,6-Dinitroanilin
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dinitroaniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.0°C to 142.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O2N)2C6H3NH2
Menge 10 g
Beilstein 12,758
Merck Index 15,3297
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 0.4g/100mL ethanol 95%,soluble in ether and hot benzene,practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dinitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.