Learn More
2,6-Dinitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081928
30.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
606-22-4
C6H5N3O4
183.123
MFCD00007148
QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
69070
2,6-Dinitroanilin
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
606-22-4
C6H5N3O4
183.123
MFCD00007148
QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
69070
2,6-Dinitroanilin
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
2,6-Dinitroaniline is used for organic synthesis intermediates, dyes intermediates, used in the preparation of 2,6-dinitroiodobenzene. It act as a precursor for various new 1,2,3-trisubstituted halobenzene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dinitroanilin wird für organische Synthese-Zwischenprodukte und Farbstoffe verwendet. Und es wird auch bei der Herstellung von 2,6-Dinitroiodobenzol verwendet. Es dient als Vorläufer für verschiedene neue 1,2,3-Trissubstituierte Halobenzen-Derivate.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Säuren, sauren Chloriden und Säureanhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dinitroaniline
Schmelzpunkt ∼136°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 98%