Learn More
2,6-Dinitrobenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045964
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35213-00-4
C7H3N3O4
193.118
MFCD00041246
ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
520718
2,6-Dinitrobenzonitril
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35213-00-4
C7H3N3O4
193.118
MFCD00041246
ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
520718
2,6-Dinitrobenzonitril
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dinitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2215516
Formelmasse 193.12
Reinheit (%) ≥98%