missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',7-Bis(triethylsilyl)paclitaxel, Mikromol™

Artikelnummer. 30051832
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051832 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051832 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1489.320025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2',7-Bis(triethylsilyl)paclitaxel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2',7-Bis(triethylsilyl)paclitaxel
CAS 135365-62-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2',7-Bis(triethylsilyl)paclitaxel
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C59 H79 N O14 Si2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-[(triethylsilyl)oxy]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-[(triethylsilyl)oxy]-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 2',7-Bis(triethylsilyl)paclitaxel, 2',7-Bis(triethylsilyl)taxol, 2',7-Bis(triethylsilyl)taxol A, Paclitaxel 2',7-bis(triethylsilyl) ether
InChI-Formel InChI=1S/C59H79NO14Si2/c1-13-75(14-2,15-3)73-44-34-45-58(36-68-45,72-39(9)62)50-52(71-54(65)42-32-26-21-27-33-42)59(67)35-43(37(7)46(56(59,10)11)48(69-38(8)61)51(63)57(44,50)12)70-55(66)49(74-76(16-4,17-5)18-6)47(40-28-22-19-23-29-40)60-53(64)41-30-24-20-25-31-41/h19-33,43-45,47-50,52,67H,13-18,34-36H2,1-12H3,(H,60,64)/t43-,44-,45+,47-,48+,49+,50-,52-,57+,58-,59+/m0/s1
SMILES CC[Si](CC)(CC)O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)O[C@H]3C[C@@]4(O)[C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@@H]6[C@@]7(CO[C@@H]7C[C@H](O[Si](CC)(CC)CC)[C@@]6(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 1082.4279
Menge 25 mg
Formelmasse 1081.5039 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.