Learn More
2',7'-Dichlorfluorescein 3 ',6'-Diacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-105019
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2044-85-1
C24H14Cl2O7
485.27
MFCD00037501
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
104913
3'-(acetyloxy)-2',7'-dichloro-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-6'-yl acetate
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
2044-85-1
C24H14Cl2O7
485.27
MFCD00037501
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
104913
3'-(acetyloxy)-2',7'-dichloro-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-6'-yl acetate
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Schmelzpunkt 239°C to 246°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 485.27
Reinheit (%) ≥96.0%
Verpackung Glasflasche
Farbe Farblos bis weiß
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.