Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',7'-Dichlorfluorescein, rein
Catalog Number p-3734483
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
76-54-0
C20H10Cl2O5
401.195
MFCD00005047
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
64944
CHEBI:51596
2',7'-Dichlor-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
76-54-0
C20H10Cl2O5
401.195
MFCD00005047
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
64944
CHEBI:51596
2',7'-Dichlor-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 2000 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material 2', 7'-Dichlorofluorescein
Beilstein 19, V,6, 461
Merck Index 15, 3076
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 501 to 503nm (in 0.1N NaOH)
Formelmasse 401.2
Verlust bei Trocknung 5% max. (110°C)
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.79g/mL
Farbe Braun-rot bis orange
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'',7''-Dichlorofluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.