Learn More
2',7'-Dichlorfluorescein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023126
36.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-54-0
C20H10Cl2O5
401.195
MFCD00005047
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
64944
CHEBI:51596
2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-54-0
C20H10Cl2O5
401.195
MFCD00005047
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
64944
CHEBI:51596
2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,7′-Dichlorfluorescein wird als Indikator und für zelluläre antioxidative Aktivitäten verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von Kohlenhydraten und Wasserstoffperoxid mittels Fluoreszenzdensitometrie bzw. Chemolumineszenz eingesetzt. Es dient als Indikator für die Argentometrie nach der Fajans-Methode. Es wird auch in den zellularen Antioxidansaktivitätassay miteinbezogen. Es wird als Additiv in Fluoreszenz- und Laserstudien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol. Leicht löslich in Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Als Fluoreszenzindikator inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2′, 7′-Dichlorofluorescein
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formelmasse 401.2