Learn More
2,7-Dimethylanthrachinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,7-Dimethylanthraquinone |
| CAS | 3286-01-9 |
| Summenformel | C16 H12 O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12O2/c1-9-3-5-11-13(7-9)16(18)14-8-10(2)4-6-12(14)15(11)17/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc2C(=O)c3ccc(C)cc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 2,7-Dimethylanthracen-9,10-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.27 |
| Formelmasse | 236.0837 |