Learn More
2,7-Dinitrofluoren, TRC
Artikelnummer. 30385322
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385322 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4799251G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dinitrofluorene
CAS 5405-53-8
Summenformel C13 H8 N2 O4
Menge 1 g
Synonym 9H-Fluorene, 2,7-dinitro- (9CI, ACI), 2,7-Dinitro-9H-fluorene (ACI), Fluorene, 2,7-dinitro- (7CI, 8CI), 2,7-Dinitrofluorene, NSC 5180
InChI-Formel InChI=1S/C13H8N2O4/c16-14(17)10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(18)19)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1
IUPAC-Name 2,7-Dinitro-9H-fluoren
Molekulargewicht (g/mol) 256.21
Formelmasse 256.0484