Learn More
Alfa Aesar™ 2-(9-Carbazolyl)-ethylboronsäurepinakolester, 98 %
Marke: Alfa Aesar™ L19580.03
Weitere Details : CAS : 608534-41-4 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
608534-41-4 | |
321.227 | |
NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N | |
45925651 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42 |
C20H24BNO2 | |
MFCD03788738 | |
2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
9-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Ethyl]Carbazol |
Spezifikation
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester | |
1g | |
C20H24BNO2 | |
2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42 | |
321.227 | |
321.23 |
111°C to 113°C | |
608534-41-4 | |
MFCD03788738 | |
NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N | |
9-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Ethyl]Carbazol | |
45925651 | |
98% |