Learn More
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline is used as a reagent for the colorimetric determination of copper and acts as a chelating agent. It is also used in the synthesis of arly ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin wird als Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Kupfer verwendet und dient als Chelatbildner. Es wird auch bei der Synthese von Aryl-Ketonen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Schwerpetroleum. Löslich in Methanol, Ethanol, Aceton, Äther und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin wird als Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Kupfer verwendet und dient als Chelatbildner. Es wird auch bei der Synthese von Aryl-Ketonen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Schwerpetroleum. Löslich in Methanol, Ethanol, Aceton, Äther und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline |
Schmelzpunkt | 159°C to 164°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,6449 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water and light petroleum; Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether and benzene. |
Formelmasse | 208.26 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |