Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acetamido-4-(2-hydroxyphenyl)-thiazol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H58098.04
Weitere Details : CAS : 78546-66-4 Netto-Gewicht : 0.00200kg
Menge 2g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464448
  • 240.00 € / 2 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
78546-66-4
234.273
RCVLPHKAZAQDGZ-UHFFFAOYSA-N
73996299
CC(=O)NC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2O
C11H10N2O2S
MFCD00665950
2-acetamido-4-2-hydroxyphenyl thiazole, n-4-2-hydroxyphenyl-1,3-thiazol-2-yl acetamide, 2-acetylamino-4-2-hydroxyphenyl thiazole, n-4-2-hydroxyphenyl thiazol-2-yl acetamide
N-[4-(2-Hydroxyphenyl)-1,3-Thiazol-2-yl]Acetamid
Spezifikation
2-Acetamido-4-(2-hydroxyphenyl)thiazole
2g
C11H10N2O2S
18070656
RCVLPHKAZAQDGZ-UHFFFAOYSA-N
N-[4-(2-Hydroxyphenyl)-1,3-Thiazol-2-yl]Acetamid
73996299
97%
224°C to 228°C
78546-66-4
MFCD00665950
2-acetamido-4-2-hydroxyphenyl thiazole, n-4-2-hydroxyphenyl-1,3-thiazol-2-yl acetamide, 2-acetylamino-4-2-hydroxyphenyl thiazole, n-4-2-hydroxyphenyl thiazol-2-yl acetamide
CC(=O)NC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2O
234.273
234.27
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation