Learn More
2-Acetamido-5-methylthiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetamido-5-methylthiazole |
| CAS | 61996-32-5 |
| Summenformel | C6H8N2OS |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-4-3-7-6(10-4)8-5(2)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9) |
| SMILES | CC1=CN=C(S1)NC(=O)C |
| IUPAC-Name | N-(5-Methyl-1,3-Thiazol-2-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.21 |
| Formelmasse | 156.0357 |