Learn More
2'-Acetonaphthon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-48339
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
93-08-3
C12H10O
170.21
MFCD00004108
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
7122
CHEBI:52364
1-naphthalen-2-ylethan
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
93-08-3
C12H10O
170.21
MFCD00004108
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
7122
CHEBI:52364
1-naphthalen-2-ylethan
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Acetonaphthone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 300.0°C to 301.0°C
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H7COCH3
Menge 100 g
Beilstein 07, 402
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fin kristallines Pulver and Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Acetonaphthone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.