Learn More
2-Acetyl-1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-49404
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
711-79-5
C12H10O2
186.21
MFCD00003963
JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
69733
1-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
711-79-5
C12H10O2
186.21
MFCD00003963
JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
69733
1-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-1-naphthol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC10H6COCH3
Menge 5 g
Beilstein 08, 149
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-1-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.