Learn More
2-Acetyl-5-chlorthiophen, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10023690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10023690 5 g Glasflasche 5 Gramm
10147663 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023690 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 306700050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6310-09-4
Molekulargewicht (g/mol) 160.62
MDL-Nummer MFCD00005444
InChI-Schlüssel HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5ClOS
Menge 5 g
Synonym 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
IUPAC-Name 1-(5-Chlorthiophen-2-yl)ethanon
PubChem CID 80572
Formelmasse 160.62
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder or Crystals