Learn More
2-Acetyl-5-Methylfuran, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Beschreibung
Glucose was transformed to various furan compounds and carboxylic acids derivatives by heat treatment of autoclave such as levulinic acid, 2-acetylfuran and 2-acetyl-5-methylfuran. using 2-acetyl-5-methylfuran or 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile as reactants, that the formation of the 4-arylation products. Reaction of 2-acetyl-5-methylfuran 6a with 2-aminoethanol pioduced in 79% yield the aminal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glucose wurde durch Wärmebehandlung von Autoklaven wie Levulinsäure, 2-Acetylfuran und2-Acetyl-5-methylfuran in verschiedene Furanverbindungen und Carbonsäurderivate umgewandelt. Verwendung von 2-Acetyl-5-methylfuran oder 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitril als Reaktionsmittel, die die Bildung der 4-Arylierungsprodukte ermöglichen. Die Reaktion von 2-Acetyl-5-methylfuran6 mit 2-Aminoethanol pioduced in 79 % ergibt das Aminal.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Glucose wurde durch Wärmebehandlung von Autoklaven wie Levulinsäure, 2-Acetylfuran und2-Acetyl-5-methylfuran in verschiedene Furanverbindungen und Carbonsäurderivate umgewandelt. Verwendung von 2-Acetyl-5-methylfuran oder 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitril als Reaktionsmittel, die die Bildung der 4-Arylierungsprodukte ermöglichen. Die Reaktion von 2-Acetyl-5-methylfuran6 mit 2-Aminoethanol pioduced in 79 % ergibt das Aminal.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-5-methylfuran |
Dichte | 1.068 |
Siedepunkt | 100°C to 101°C (25 mmHg) |
Flammpunkt | 80°C (176°F) |
Brechungsindex | 1.513 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 110853 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | ≥98% |