Learn More
2-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229049
30.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1122-62-9
C7H7NO
121.14
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
14286
1-Pyridin-2-ylethan
CC(=O)C1=CC=CC=N1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1122-62-9
C7H7NO
121.14
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
14286
1-Pyridin-2-ylethan
CC(=O)C1=CC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Acetylpyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8.0°C to 10.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H4NCOCH3
Brechungsindex 1.5200 to 1.5220
Menge 25 g
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.