Learn More
2-Adamantanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080942
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
700-57-2
C10H16O
152.237
MFCD00074744
FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
64149
Adamantan-2-ol
C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
700-57-2
C10H16O
152.237
MFCD00074744
FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
64149
Adamantan-2-ol
C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Adamantanol
Schmelzpunkt 299°C to 303°C (sealed tube)
Menge 5 g
Beilstein 1903957
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%