Learn More
2-Adamantanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492427
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492427 25 g 25 Gramm
11482427 5 g 5 Gramm
11402437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14275.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.221 g/mol
It is used in the synthesis of dispiro N-Boc-protected 1,2,4-trioxane1 and (±)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamine. It is employed in reductive coupling (TiCl3/Li) which gives (adamantylidene)adamantane, an example of a general method for the synthesis of highly-substituted alkenes and in the preparation of highly-substituted alkenes by the Wittig reaction which gives poor yields with adamantanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von Dispiro-N-Boc-geschütztem 1,2,4-Trioxan1 und (+/-)-1-(Adamantan-2-yl)-2-propanamin verwendet. Wird, beispielhaft für eine allgemeine Methode zur Synthese stark substituierter Alkene, bei der reduktiven Kopplung (TiCl3/Li) zu (Adamantyliden)-adamantan sowie bei der Herstellung stark substituierter Alkene durch die Wittig-Reaktion eingesetzt, die mit Adamantanon schlechte Ausbeuten liefert.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-58-3
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00074737
InChI-Schlüssel IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC-Name Adamantan-2-on
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Adamantanone
Schmelzpunkt ∼257°C (sublimation)
Menge 25 g
Beilstein 1210235
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%