Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Adamantanone |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 282°C to 286°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform |
| Mehr anzeigen |