Learn More
Julabo™ Zweifach-Adapter für Umwälzkühler
101.00 € - 175.00 €
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11994708
|
Julabo™
8890046 |
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf 1 Zoll-Schlauchtülle | Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler |
168.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11964708
|
Julabo™
8890041 |
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf M16 x 1 Stecker | Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler |
159.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11984708
|
Julabo™
8890045 |
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf 3/4 Zoll-Schlauchtülle | Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler |
168.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11924718
|
Julabo™
8890051 |
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf NPT 1 Zoll-Stecker | Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler |
175.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11914718
|
Julabo™
8890050 |
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf NPT 3/4 Zoll-Stecker | Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler |
175.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11904718
|
Julabo™
8890049 |
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf NPT 1/2 Zoll-Stecker | Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler |
175.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11924708
|
Julabo™
8890043 |
G 3/4 Zoll-Buchse auf Schlauchtülle | Geeignet für FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 Umwälzkühler |
106.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11984698
|
Julabo™
8890042 |
G 3/4 Zoll-Buchse auf 1/2 Zoll-Schlauchtülle | Geeignet für FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 Umwälzkühler |
101.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11934708
|
Julabo™
8890047 |
G 3/4 Zoll-Buchse auf NPT 1/2 Zoll-Stecker | Geeignet für FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 Umwälzkühler |
112.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11944708
|
Julabo™
8890048 |
G 3/4 Zoll-Buchse auf NPT 3/4 Zoll-Stecker | Geeignet für FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 Umwälzkühler |
154.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11914708
|
Julabo™
8890040 |
G 3/4 Zoll-Buchse auf M16 x 1 Stecker | Geeignet für FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 Umwälzkühler |
113.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
2-Adapter |