Learn More
2-Allyl-N-Fmoc-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034491
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
146549-21-5
C20H19NO4
337.375
MFCD01311749
YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
2734457
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ensäure
C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
146549-21-5
C20H19NO4
337.375
MFCD01311749
YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
2734457
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ensäure
C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. Reagent in the synthesis of a Dicarba-Analog of Octreotide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Allyl-N-Fmoc-L-Glycin ist potenziell für Verfahren der Festphasen-Peptidsynthese nützlich. 2-Allyl-N-Fmoc-L-Glycin-Verbindung könnte als ein ungewöhnliches Aminosäurenanalogon zur Unterstützung der Dekonvolution der Proteinstruktur und -funktion nützlich sein. Reagenz in der Synthese eines Dicarba-Analogons von Octreotid.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine
Menge 250 mg
Beilstein 5884047
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 95%