missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Amidoximophenyl)acetamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039646
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1421266-64-9
C9H12N4O2
208.221
MFCD22988982
CTCKPOCZAHVUEJ-UHFFFAOYSA-N
2-amidoximophenyl acetamidoxime
121235634
2-[(2E)-2-Amino-2-hydroxyiminoethyl]-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
C1=CC=C(C(=C1)CC(=NO)N)C(=NO)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1421266-64-9
C9H12N4O2
208.221
MFCD22988982
CTCKPOCZAHVUEJ-UHFFFAOYSA-N
2-amidoximophenyl acetamidoxime
121235634
2-[(2E)-2-Amino-2-hydroxyiminoethyl]-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
C1=CC=C(C(=C1)CC(=NO)N)C(=NO)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Amidoximophenyl)acetamidoxime
Menge 2 g
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'