Learn More
2-Amino-1,3,4-thiadiazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384514
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384514 25 g 25 Gramm
11374514 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384514 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01244.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4005-51-0 | C2H3N3S | 101.127 g/mol
2-Amino-1,3,4-thiadiazole, is used as an intermediate for ceftraoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-1,3,4-thiadiazol wird als Zwischenprodukt für Ceftarolin verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, heißem Methanol – sehr schwache Trübung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4005-51-0
Summenformel C2H3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 101.127
MDL-Nummer MFCD00003107
InChI-Schlüssel QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 19909
IUPAC-Name 1,3,4-Thiadiazol-2-Amin
SMILES C1=NN=C(S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt 188°C to 194°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107135
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,hot methanol- very faint turbidity.
Formelmasse 101.13
Reinheit (%) ≥98%