Learn More
2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol Hydrochloride |
| CAS | 63991-23-1 |
| Summenformel | C10H15NO2 . HCl |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11)10(12)8-3-5-9(13-2)6-4-8;/h3-7,10,12H,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(O)C(C)N |
| IUPAC-Name | 2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.69 |
| Formelmasse | 217.087 |