Learn More
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol-d3 |
| CAS | 1794884-99-3 |
| Summenformel | C9H10D3NO |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-4-methyl-benzenemethanol-d3, 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol-d3, alpha-(Aminomethyl)-4-methylbenzyl-d3 Alcohol, alpha-(Aminomethyl)-p-methylbenzyl-d3 Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(O)CN |
| IUPAC-Name | 2-Amino-1-[4-(Trideuteriomethyl)phenyl]ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.22 |
| Formelmasse | 154.1185 |