Learn More
2-Amino-1-Cyclopenten-1-Carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056966
146.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2941-23-3
C6H8N2
108.144
MFCD00517551
NSMYBPIHVACKQG-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino, unii-u54887v9pj, 2-amino-cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-amino-2-cyanocyclopent-1-ene, 1-amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
287275
2-Aminocyclopenten-1-carbonitril
C1CC(=C(C1)N)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2941-23-3
C6H8N2
108.144
MFCD00517551
NSMYBPIHVACKQG-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino, unii-u54887v9pj, 2-amino-cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-amino-2-cyanocyclopent-1-ene, 1-amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
287275
2-Aminocyclopenten-1-carbonitril
C1CC(=C(C1)N)C#N
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-1-Cyclopenten-1-Carbonitril ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Schmelzpunkt 147°C to 148°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 742061
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest