Learn More
2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| CAS | 745767-97-9 |
| Summenformel | C18 H31 N O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H31NO2/c1-2-3-4-5-6-7-16-8-10-17(11-9-16)12-13-18(19,14-20)15-21/h8-11,20-21H,2-7,12-15,19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2-[2-(4-Heptylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.44 |
| Formelmasse | 293.2355 |