Learn More
2-Amino-2 ',5-dichlorbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Beschreibung
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone is used to produce lorazepam a drug of the benzodiazepine group, used especially to treat anxiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-2′,5-Dichlorbenzophenon wird zur Herstellung von Lorazepam, einem Arzneimittel der Benzodiazepin-Gruppe, verwendet, das insbesondere zur Behandlung von Angstzuständen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Amino-2′,5-Dichlorbenzophenon wird zur Herstellung von Lorazepam, einem Arzneimittel der Benzodiazepin-Gruppe, verwendet, das insbesondere zur Behandlung von Angstzuständen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
Schmelzpunkt | 87°C to 89°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 652774 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 266.13 |
Reinheit (%) | 99% |