Learn More
2'-Amino-2'-desoxyuridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Amino-2'-deoxyuridine |
| CAS | 26889-39-4 |
| Summenformel | C9H13N3O5 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-D-Uridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N3O5/c10-6-7(15)4(3-13)17-8(6)12-2-1-5(14)11-9(12)16/h1-2,4,6-8,13,15H,3,10H2,(H,11,14,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-Name | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.22 |
| Formelmasse | 243.0855 |