Learn More
2-Amino-3,5-difluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11325575
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
732306-31-9
C5H4F2N2
130.098
MFCD03788760
JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-difluoro, pubchem5550, acmc-209oq0, 3,5-difluoro-2-pyridylamine, ksc495k6p, 3,5-difluoropyridin-2-ylamine, 3,5-difluoro-pyridin-2-yl-amine, 3,5-bis fluoranyl pyridin-2-amine
2783238
3,5-Difluorpyridin-2-Amin
C1=C(C=NC(=C1F)N)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
732306-31-9
C5H4F2N2
130.098
MFCD03788760
JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-difluoro, pubchem5550, acmc-209oq0, 3,5-difluoro-2-pyridylamine, ksc495k6p, 3,5-difluoropyridin-2-ylamine, 3,5-difluoro-pyridin-2-yl-amine, 3,5-bis fluoranyl pyridin-2-amine
2783238
3,5-Difluorpyridin-2-Amin
C1=C(C=NC(=C1F)N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-difluoropyridine
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) 98%