Learn More
2-Amino-3,6-dichlorobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Natriumhypochlorit.
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und findet auch Verwendung in der chemischen Forschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Natriumhypochlorit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 150°C to 154°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3266879 |
Synonym | benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 206.03 |
Reinheit (%) | 95% |