Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054758
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110223-15-9
C11H11N3O
201.23
MFCD09838954
QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
13900234
3-Phenylmethoxypyrazin-2-Amin
NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110223-15-9
C11H11N3O
201.23
MFCD09838954
QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
13900234
3-Phenylmethoxypyrazin-2-Amin
NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Menge 250 mg
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest